R101
Ranitidine hydrochloride
solid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Colore
tan
Solubilità
H2O: 1.8 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 7.0 mg/mL
Ideatore
GlaxoSmithKline
Stringa SMILE
Cl[H].CN\C(NCCSCc1ccc(CN(C)C)o1)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H/b13-9-;
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH2(3274)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2