PHR3128
Ramipril Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
(2S,3aS,6aS)-1-{(2S)-2-{[(1S)-1-(Methoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino}-1-oxopropyl}octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, Ramipril Impurity A (Ph. Eur.), Ramipril methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1598507
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
N2([C@@H]3[C@H](C[C@H]2C(=O)O)CCC3)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)OC)C
InChI
1S/C22H30N2O5/c1-14(20(25)24-18-10-6-9-16(18)13-19(24)21(26)27)23-17(22(28)29-2)12-11-15-7-4-3-5-8-15/h3-5,7-8,14,16-19,23H,6,9-13H2,1-2H3,(H,26,27)/t14-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
DBAQBRAQKYAQEO-GBBGEASQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)