1449008
USP
Myristyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
7.4 (vs air)
Famiglia di API
myristyl alcohol
Temp. autoaccensione
489 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
P. ebollizione
289 °C (lit.)
Punto di fusione
35-39 °C (lit.)
Densità
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)