Documenti fondamentali
1424153
USP
3-Methyl-1-butanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Beilstein:
1718835
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
isoamyl alcohol
Temp. autoaccensione
644 °F
Limite di esplosione
1.2-9 %, 100 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Punto di fusione
−117 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
3-Methyl-1-butanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Isopentyl acetate analytical standard
Supelco
79857
Isopentyl acetate
Acido acetico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
Acido acetico
Protocolli
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
Contenuto correlato
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene