Documenti fondamentali
1056504
USP
1,4-Benzochinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
p-Benzochinone, ,5-Cicloesadien-1,4-dione, Chinone
About This Item
Formula condensata:
C6H4(=O)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.09
Beilstein:
773967
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
3.73 (vs air)
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 25 °C)
Temp. autoaccensione
815 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′1,4-benzochinone, noto anche come para-chinone, è un derivato benzenico la cui struttura è quella di un diendione ciclico.
Questo prodotto viene venduto così come fornito e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
L′1,4-benzochinone è una polvere di colore giallo scuro con delle sfumature verdi. È leggermente solubile in acqua e solubile in alcol, etere e in soluzioni di alcali non volatili. Può scurirsi con il tempo.
Applicazioni
Lo standard di riferimento farmaceutico USP è destinato all′uso in applicazioni analitiche o di laboratorio come specificato nei compendi USP
Indicato anche come standard primario di riferimento nei seguenti test o saggi secondo il capitolo generale <11> della USP:
  • vapore puro
  • acqua per iniezione
  • acqua sterile per inalazione
  • acqua sterile per iniezione
  • acqua sterile per irrigazione
  • acqua purificata
  • acqua purificata sterile
  • acqua per emodialisi
  • <643>carbone organico totale
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
TOC-Calibration Kit 25 mg TOC
A-2045-040
TOC-Calibration Kit
Sucrose octaacetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623615
Sucrose octaacetate
4-Nitrophenol ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
241326
4-Nitrophenol
Electrochemical detoxification of a 1, 4-benzoquinone solution in wastewater treatment.
Pulgarin, Cesar, et al.
Water Research, 28.4, 887-893 (1994)
Total organic carbon
United States Pharmacopeia/National Formulary, 45(6), 6867-6867 (2021)
Rajaram Venkatesan et al.
Nature communications, 5, 4805-4805 (2014-09-10)
Mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) is essential for respiratory growth in yeast and mammalian embryonic survival. The human 3-ketoacyl-acyl carrier protein (ACP) reductase (KAR) of mtFAS is a heterotetrameric α2β2-assembly composed of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type-8 (HSD17B8, α-subunit) and carbonyl reductase
Hui Dong et al.
Chemico-biological interactions, 212, 47-55 (2014-02-08)
Our previous study has demonstrated that PCB quinone is cytotoxic in HepG2 cells (Toxicology in Vitro 26 (2012) 841-848). However, it is not clear whether PCB quinone is also carcinogenic (or mutagenic). In the current study, we investigated the genotoxicity
Oliver Karge et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(10), 1625-1634 (2014-07-27)
The functional or regulatory role of long-distance interactions between protein surface and interior represents an insufficiently understood aspect of protein function. Cationic screening of surface charges determines the morphology of thylakoid membrane stacks. We show that it also influences directly