1370350
USP
Lorazepam Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lorazepam
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1nc(-c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
InChI
1S/C15H8Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-14(18-12)15(20)21)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,(H,20,21)
WPSNLOADPUPVMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Lorazepam Oral Concentrate
- Lorazepam Injection
- Lorazepam
- Lorazepam Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)