BP376
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)quinazoline-2-carboxaldehyde
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lorazepam
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc2nc(C=O)nc(-c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H
VUUITUUENPOMIU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)