Documenti fondamentali
1370338
USP
Lorazepam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Amino-2′,5-dichlorobenzophenone
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Cl)COC6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lorazepam
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
87-89 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
KWZYIAJRFJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Lorazepam Related Compound B USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Lorazepam Oral Concentrate
  • Lorazepam Injection
  • Lorazepam
  • Lorazepam Tablets
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Exploiting of the phenoxazine as first-ever use ligand in rapid spectrophotometric methods for the determination of chromium (VI) in environmental samples.
Abdul Galil, Mansour S., Al Okab, and Riyad Ahmed.
Analele Universitatii Ovidius din Constanta-Seria Chimie, 23.2, 180-186 (2012)