Documenti fondamentali
1251000
USP
Estradiol benzoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
β-Estradiol 3-benzoate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-benzoate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-benzoate, 3-Benzoyloxy-17β-estrol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.49
Beilstein:
3107526
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
estradiol
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
191-198 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Used in a study of general steroid metabolism and clearing, as groundwork for anabolic steroid screening in athletes.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
β-Estradiol BioReagent, powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
E2758
β-Estradiol
Estradiol meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
E1024
Estradiol
β-Estradiol ≥98%
Sigma-Aldrich
E8875
β-Estradiol
Olio di mais delivery vehicle for fat-soluble compounds
Sigma-Aldrich
C8267
Olio di mais