PHR2839
Estradiol Cypionate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
β-Estradiol 17-cypionate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 17-cyclopentylpropionate, 3,17β-Hydroxy-1,3,5(10)-estratriene 17-cyclopentylpropionate, Depoestradiol
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1252003
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
estradiol
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 500 mg
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(=O)CCC5CCCC5
InChI
1S/C26H36O3/c1-26-15-14-21-20-10-8-19(27)16-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)29-25(28)13-6-17-4-2-3-5-17/h8,10,16-17,21-24,27H,2-7,9,11-15H2,1H3/t21-,22-,23+,24+,26+/m1/s1
UOACKFBJUYNSLK-XRKIENNPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti