1096531
USP
Carboxymethylcellulose calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Carboxymethylcellulose calcium salt, Calcium CM-cellulose, Calcium carboxymethylcellulose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carboxymethylcellulose
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C23H30ClN3O/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-14-17(24)9-11-21(19)26-22-12-10-18(28-4)15-20(22)23/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26)
SVUDQUZYHLUPQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)