419338
Sodium carboxymethyl cellulose
average Mw ~700,000
Sinonimo/i:
Carboxymethylcellulose sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Temp. autoaccensione
698 °F
PM
average Mw ~700,000
Grado di funzionalizzazione
0.9 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit
Punto di fusione
270 °C (dec.)
Stringa SMILE
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?