21904
Carboxymethylcellulose sodium salt
ultra high viscosity, highly purified
Sinonimo/i:
Sodium carboxymethylcellulose
Stato
powder
Qualità
highly purified
Disponibilità
not available in USA
Colore
beige
Intervallo di pH utile
6.5 - 8.5
Viscosità
1500-4500 mPa.s, 1 % in H2O(25 °C)
Solubilità
water: soluble
Stringa SMILE
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?