Key Documents
1078507
USP
Bupivacaina cloridrato
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Bupivacaina, 1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)-2-piperidincarbossamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28N2O · HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.90
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bupivacaine
Produttore/marchio commerciale
USP
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Bupivacaine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Bupivacaine Hydrochloride Injection
  • Bupivacaine Hydrochloride in Dextrose Injection
  • Bupivacaine Hydrochloride and Epinephrine Injection
  • Fentanyl Citrate and Bupivacaine Hydrochloride Compounded Injection
  • Ropivacaine Hydrochloride
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Bupivacaine Hydrochloride and Epinephrine Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 612-612 (2018)
I Demirel et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 18(7), 1067-1072 (2014-04-26)
Just as hip prosthesis, most of the patients undergoing orthopedic lower extremity surgery (OLES) belong to the advanced age group. Sciatic nerve block combined with psoas compartment block is used as a technique alternative to central neuraxial block and GA.
Deborah S Keller et al.
Diseases of the colon and rectum, 57(11), 1290-1297 (2014-10-07)
Superior early pain control has been suggested with transversus abdominis plane blocks, but evidence-based recommendations for transversus abdominis plane blocks and their effects on patient outcomes are lacking. The aim of this study was to determine whether transversus abdominis plane
Nurcan Yavuz et al.
Pakistan journal of medical sciences, 30(6), 1286-1292 (2015-02-13)
Total knee arthroplasty (TKA) is associated with considerable postoperative pain. We compared the effects of intraoperative intraarticular levobupivacaine and bupivacaine on postoperative analgesia and analgesic consumption after total knee arthroplasty. Sixty ASA (American Society of Anesthesiologists) physical status II-III, 18-75
Francesca Taraballi et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(11), 3724-3732 (2014-10-01)
Acute pain remains a tremendous clinical and economic burden, as its prevalence and common narcotic-based treatments are associated with poorer outcomes and higher costs. Multimodal analgesia portends great therapeutic promise, but rarely allows opioid sparing, and new alternatives are necessary.