R0283
Ropivacaine hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride monohydrate, (S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride monohydrate, Naropin hydrochloride monohydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -9 to -12, c = 1 in methanol
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear
Ideatore
AstraZeneca
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
InChI
1S/C17H26N2O.ClH.H2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H;1H2/t15-;;/m0../s1
VSHFRHVKMYGBJL-CKUXDGONSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)