1012054
USP
Acyclovir Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N2-Acetylaciclovir, N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acyclovir
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-6(17)12-10-13-8-7(9(18)14-10)11-4-15(8)5-19-3-2-16/h4,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14,17,18)
DJMINGJGFGSDDB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)