Y0001271
Aciclovir for peak identification 1
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acycloguanosine, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, Acyclovir
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Descrizione
API family: acyclovir
Famiglia di API
acyclovir
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)