1.46482
Buffered NaCl-Peptone Solution with LTH
ready-to-use, bottle volume 450 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Buffered Saline Peptone Water with neutralizer, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution with 0.3% Lecithin, 3% Tween® and 0.1% Histidine
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 450 mL (in 500 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
450 mL , filling volume
pH
7.0
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Componenti
tween
histidine
lecithin
Temperatura di conservazione
2-30°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1