1.46522
Buffered NaCl-Peptone Solution with LTH
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, White screw cap for wide neck, pack of 6 bottles
Sinonimo/i:
Buffered Saline Peptone Water with neutralizer
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbial examination of non-sterile pharmaceuticals in the presence of disinfectant residues
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type White screw cap for wide neck
ready-to-use
Confezionamento
pack of 6 bottles
tecniche
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Capacità bottiglia
275 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.0
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Componenti
tween
histidine
lecithin
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1