1000452
USP
Abacavir Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1S,4R)-4-(2-Amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
abacavir
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1nc(nc2[n](cnc21)[C@@H]3C[C@@H](C=C3)CO)N.Cl
InChI
1S/C11H12ClN5O.ClH/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18;/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H2,13,15,16);1H/t6-,7+;/m1./s1
VZJFPECAPXUELG-HHQFNNIRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)