1000420
USP
Abacavir Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(1S,4R)-4-[2,6-Diamino-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
abacavir
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)N)N)[C@@H]1C[C@@H](C=C1)CO
InChI
1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1
ZKJUXHDSLJYKED-RQJHMYQMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).