1012699
USP
Alcohol Determination - Acetonitrile
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acetonitrile solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
USP
Densità
0.782 g/mL at 25 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Aztreonam
- Dexamethasone Sodium Phosphate
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)