PHR3668
Losartan Impurity G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol, Trityl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
losartan
Confezionamento
pkg of 30MG
P. eboll.
360 °C (lit.)
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)