134848
Triphenylmethanol
97%
Sinonimo/i:
Triphenylcarbinol, Trityl alcohol
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
360 °C (lit.)
Punto di fusione
160-163 °C (lit.)
Solubilità
dioxane: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?