254126
Magnesium
20-230 mesh, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Magnesium element
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
98%
Stato
powder or granules
turnings
Temp. autoaccensione
950 °F
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
20-230 mesh
P. ebollizione
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?