Y0002228
Regorafenib impurity FP-C
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
regorafenib
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)OCC)Cl
InChI
1S/C10H9ClF3NO2/c1-2-17-9(16)15-6-3-4-8(11)7(5-6)10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)
BAFPGGUKCVCSKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)