Y0002093
Regorafenib impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
regorafenib
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(ccc(c1)Oc2cc(ncc2)C(=O)NC)N
InChI
1S/C13H12FN3O2/c1-16-13(18)12-7-9(4-5-17-12)19-8-2-3-11(15)10(14)6-8/h2-7H,15H2,1H3,(H,16,18)
ZQHJPIPGBODVTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)