Y0002092
Regorafenib impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
33,72-Difluoro-N,N′-dimethyl-5-oxo-2,8-dioxa-4,6-diaza-1(4),9(4)-dipyridina-3(1,4),7(1,4)-dibenzenanonaphane-12,-92-dicarboxamide
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
regorafenib
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)