45150
Pamoic acid
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
1,1′-Methylene-bis(2-hydroxy-3-naphthoic acid), 4,4′-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid
Saggio
≥97.0% (T)
Punto di fusione
≥300 °C (dec.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?