SAYB06
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 12)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
according to ASTM® D 156
according to ASTM® D 6045
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Traceable to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Colour values in ASTM D 6045 and D 156 scales of measurement
- 500-mL pack size available with safety data sheet
- 18-months shelf life
- Tamper-evident security packaging
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)