Documenti fondamentali
PHL89229
Isofraxidin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6,8-Dimethoxyumbelliferone, 7-Hydroxy-6,8-dimethoxychromen-2-one, 7-Hydroxy-6,8-dimethoxycoumarin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.19
Beilstein:
202652
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(OC)c1O
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-7-5-6-3-4-8(12)16-10(6)11(15-2)9(7)13/h3-5,13H,1-2H3
HOEVRHHMDJKUMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: silybum
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89229-10MG