Documenti fondamentali
PHL89766
Protocatechuic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,4-Dihydroxybenzoic acid, Protocatechuic acid
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
Beilstein:
1448841
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
197-200 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: allium carum cinnamomum curcuma ginkgo humulus melissa pimpinella thymus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ferulic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1791
Ferulic Acid
Ferulic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001013
Ferulic acid
Gallic acid anhydrous, for synthesis
Sigma-Aldrich
8.42649
Gallic acid
Gallic acid 97.5-102.5% (titration)
Sigma-Aldrich
G7384
Gallic acid