Documenti fondamentali
PHL86293
Multiflorine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1)C=CN2[C@@]1([H])[C@@]3([H])C[C@](C2)([H])[C@]4([H])CCCCN4C3
InChI
1S/C15H22N2O/c18-13-4-6-17-9-11-7-12(15(17)8-13)10-16-5-2-1-3-14(11)16/h4,6,11-12,14-15H,1-3,5,7-10H2/t11-,12-,14-,15+/m0/s1
HQSKZPOVBDNEGN-NZBPQXDJSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112127-5G
8.03259.0100
80325901004022536380056
112127-100G4061838699671
112127-10KG
112127-1KG
112127-500G4061832105918
PHL86293-5MG4065267785240