Documenti fondamentali
PHL83211
Anagyrine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Monolupine hydrochloride, Rhombinine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.79
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]1(CN23)[C@@]4([H])CCCCN4C[C@@](C2=CC=CC3=O)([H])C1.Cl
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)