Key Documents
92052
Supelco
(+)-Sparteine
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Pachycarpine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]/D +17.0±1.5°, c = 1 in ethanol
Stringa SMILE
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of enantiomerically pure 2,2'-dihydroxy-1,1'-binaphthyl, 2,2'-diamino-1,1'-binaphthyl, and 2-amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphthyl. Comparison of processes operating as diastereoselective crystallization and as second order asymmetric transformation.
Smrcina, M,. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1917-1920 (1992)