Documenti fondamentali
PHL86290
13-Hydroxylupanine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
13-Hydroxy 2-oxosparteine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H](C1)CCN2[C@]1([H])[C@@]3([H])C[C@](C2)([H])[C@@](N4C3)([H])CCCC4=O
InChI
1S/C15H24N2O2/c18-12-4-5-16-8-10-6-11(14(16)7-12)9-17-13(10)2-1-3-15(17)19/h10-14,18H,1-9H2
JVYKIBAJVKEZSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL86290-5MG4065267922423