Documenti fondamentali
PHL85879
Guvacine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1,2,5,6-Tetrahydronicotinic acid hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference material
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Stringa SMILE
Cl.OC(=O)C1=CCCNC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H
FGNUNVVTHHKDAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
GABA uptake inhibitor.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)