T7455
Tolvaptan
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-hydroxy-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide, OPC 41061
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥15 mg/mL
Ideatore
Sanofi Aventis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1C(=O)Nc2ccc(c(C)c2)C(=O)N3CCCC(O)c4cc(Cl)ccc34
InChI
1S/C26H25ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15,24,30H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)
GYHCTFXIZSNGJT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AVPR2(554)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?