Key Documents
PHL85764
trans-Pinostilbene
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,4′-Dihydroxy-5-methoxy-trans-stilbene, 3-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-5-methoxyphenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC(OC)=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=C1
InChI
1S/C15H14O3/c1-18-15-9-12(8-14(17)10-15)3-2-11-4-6-13(16)7-5-11/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+
KUWZXOMQXYWKBS-NSCUHMNNSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)