Key Documents
PHL85733
Desoxyrhapontigenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,5-Dihydroxy-4′-methoxy-trans-stilbene, 4′-O-Methylresveratrol, 4′-Methoxy-3,5-stilbenediol, 4-Methoxyresveratrol, Resveratrol 4′-methyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H14O3/c1-18-15-6-4-11(5-7-15)2-3-12-8-13(16)10-14(17)9-12/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+
IHVRWFJGOIWMGC-NSCUHMNNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)