Documenti fondamentali
PHL80435
α,β-Elemolic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Elemolic acid, mixture of α and β, α,β-Elemadienolic acid, α,β-Elemic acid, 3α,β-Hydroxytirucallic acid, 3-Hydroxytirucalla-8,24-dien-21-oic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H48O3
Peso molecolare:
456.70
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥75.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12C)[C@@]4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(O)=O
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)