Key Documents
PHL80079
β-Elemonic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(13α,14β,17α,20S)-3-Oxolanosta-8,24-dien-21-oic acid, 3-Oxotirucalla-8,24-dien-21-oic acid, 3-Oxotirucallic acid, Elemadienonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H46O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.68
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12C)[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O3/c1-19(2)9-8-10-20(26(32)33)21-13-17-30(7)23-11-12-24-27(3,4)25(31)15-16-28(24,5)22(23)14-18-29(21,30)6/h9,20-21,24H,8,10-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,24?,28+,29?,30+/m0/s1
XLPAINGDLCDYQV-XUWOXAENSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)