Documenti fondamentali
PHL80099
(−)-Carvone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(−)-p-Mentha 6,8-diene 2-one, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, Carvol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
2206714
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. ebollizione
228-230 °C (lit.)
Densità
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha zingiber
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL80099-100MG