Documenti fondamentali
PHL22471
Apiole
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
tecniche
HPLC: suitable
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(OCO2)C2=C(C=C1CC=C)OC
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-9-6-10(13-3)12-11(8(9)2)14-7-15-12/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
RDEQCPAQHKHHHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)