HMSU08
Sulfur in heavy mineral oil
0.05% (500 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Concentrazione
0.05% (500 ppm)
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)