612161
Anti-Tissue Factor Mouse mAb (TF9-10H10)
lyophilized, clone TF9-10H10, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TF9-10H10, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
primate, human
Non deve reagire con
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see application references)
Flow Cytometry (see application references)
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1:1000, see application references)
Immunofluorescence (see application references)
Paraffin Sections (see application references)
Neutralization Studies (not recommended)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3