SAB4700781
Monoclonal Anti-CD142 antibody produced in mouse
clone HTF-1
Sinonimo/i:
F3, TF, TFA, coagulation factor III, tissue factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HTF-1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 6 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001993
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... F3(2152)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico