Documenti fondamentali
SAB4701086
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD36-APC antibody produced in mouse
clone TR9
Sinonimo/i:
GPIIIb, GPIV, Glycoprotein IIIb, Platelet glycoprotein 4, Platelet glycoprotein IV
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TR9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
flow cytometry: 10 μL
Numero d’accesso
NM_000072.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD36(948)
Categorie correlate
Descrizione generale
The antibody TR9 reacts with CD36 (GPIIIb), a 85 kDa integral membrane glycoprotein expressed on platelets, macrophages, endothelial cells, early erythroid cells and megakaryocytes. The antibody TR9 cross-blocks binding of FITC-labeled standard antibody OKM5. Anti-CD36 antibodies inhibit adhesive functions (e.g. adherence of infected erythrocytes to target cells).
Immunogeno
Platelets
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4701086-100TST