217660
Anti-CD18 Mouse mAb (IB4)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone IB4
Sinonimo/i:
Anti-β2 Integrin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IB4, monoclonal
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
contiene
0.5 mg/mL gentamicin sulfate as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Cell Inhibition Assays (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Nalm-6 cells
HPB-MLT cells
Altre note
Kaneko, M., et al. 1995. J. Immunol. 155, 2631.
Mazzone, A., and Ricevuti, G. 1995. Haematologica80, 161.
Kaneko, M., et al. 1995. J. Immunol.155, 2631.
Landis, R.C., et al. 1994. J. Cell Biol.126, 529.
Wright, S.D., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 5699.
WGK 1