MAB5262
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, RT97
Sinonimo/i:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Neurofilament 200 kDa Antibody, clone RT97, clone RT97, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RT97, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
1-10 μg/mL
Immunohistochemistry(paraffin):
Representative images from a previous lot.
Optimal Staining With Citrate Buffer, pH 6.0, Epitope Retrieval: Human Cerebellum
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Qualità
Western Blotting Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected NEUROFILAMENT on 10 µg of Mouse brain membrane lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Brain
Cultured neurons
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2